Läs mer
N-metyl-N-[3-(5-metyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)bensyl]amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3111097
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10451493 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10739413 1 g Bärnstensglasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10451493 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC39146CB
Kemiska identifierare
CAS 852180-71-3
Molekylformel C11H13N3O
Molekylvikt (g/mol) 203.245
MDL-nummer MFCD07772829
InChI-nyckel QSOPQWOPMDNJLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzyl amine, n-methyl-1-3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl phenyl methanamine, methyl 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, methyl 3-5-methyl 1,2,4-oxadiazol-3-yl phenyl methyl amine
PubChem CID 7162059
IUPAC-namn N-metyl-1-[3-(5-metyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)fenyl]metanamin
LEDER CC1=NC(=NO1)C2=CC(=CC=C2)CNC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-N-[3-(5-methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)benzyl]amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 203.24
Procent renhet 97%