missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methyl-N-[3-[[[(8b)-6-(2-propen-1-yl)ergolin-8-yl]carbonyl]amino]propyl]carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-N-(3-((((8beta)-6-(2-propen-1-yl)ergolin-8-yl)carbonyl)amino)propyl)carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 1390658-68-0 |
| Molekylformel | C27H38N4O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Molekylvikt (g/mol) | 466.62 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?