Läs mer
N-metyl-N-(3-kloropropyl)homoveratrylaminhydroklorid, TRC
Produktkod. 30478808
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30478808 100 mg
30465367 250 mg
30476867 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30478808 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM295155100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 36770-75-9
Molekylformel C14H22ClNO2 . HCl
Molekylvikt (g/mol) 308.2
Synonym N-(3-Chloropropyl)-3,4-dimethoxy-N-methylbenzeneethanamine Hydrochloride, SR 45813 Hydrochloride, Verapamil EP Impurity D (HCl)
IUPAC-namn 3-kloro-N-[2-(3,4-dimetoxifenyl)etyl]-N-metylpropan-1-amin; hydroklorid
LEDER Cl.COc1ccc(CCN(C)CCCCl)cc1OC
Spécification
Kemiskt namn eller material N-Methyl-N-(3-chloropropyl)homoveratrylamine Hydrochloride
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C14H22ClNO2.ClH/c1-16(9-4-8-15)10-7-12-5-6-13(17-2)14(11-12)18-3;/h5-6,11H,4,7-10H2,1-3H3;1H
Formel vikt 307.1106
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.