Läs mer
N-Methyl-N-(3-cyanopropyl)benzylamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-N-(3-cyanopropyl)benzylamine |
| CAS | 89690-05-1 |
| Molekylformel | C12 H16 N2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H16N2/c1-14(10-6-5-9-13)11-12-7-3-2-4-8-12/h2-4,7-8H,5-6,10-11H2,1H3 |
| LEDER | CN(CCCC#N)Cc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 4-[benzyl(methyl)amino]butanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.27 |
| Formel vikt | 188.1313 |