Läs mer
N-metyl-N-(3-nitrobensyl)amin, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10483353
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10483353 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10123674 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10483353 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00890DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 19499-61-7
Molekylformel C8H10N2O2
Molekylvikt (g/mol) 166.18
InChI-nyckel NTPAPKLGADEFAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-3-nitrophenyl methanamine, n-methyl-n-3-nitrobenzyl amine, methyl 3-nitrophenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-3-nitro, 3-nitro-n-methylbenzylamine, n-methyl-3-nitrobenzylamine, n-3-nitrophenylmethyl methylamine, n-methyl-1-3-nitrophenyl methylamine
PubChem CID 409439
LEDER CNCC1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-N-(3-nitrobenzyl)amine
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 166.18
Procent renhet 95%