Läs mer
n-metyl-n-(3-piperidin-1-ylbensyl)amin, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10411873
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10411873 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10412063 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10411873 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC34046CB
Kemiska identifierare
CAS 859850-65-0
Molekylformel C13H20N2
Molekylvikt (g/mol) 204.317
MDL-nummer MFCD07772817
InChI-nyckel WHELHMLNRPDTJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-3-piperidin-1-ylbenzyl amine, methyl 3-piperidin-1-yl phenyl methyl amine, methyl 3-piperidylphenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-1-piperidinyl, n-methyl-1-3-piperidin-1-ylphenyl methanamine, n-methyl-1-3-piperidin-1-yl phenyl methanamine
PubChem CID 7162073
IUPAC-namn N-metyl-l-(3-piperidin-1-ylfenyl)metanamin
LEDER CNCC1=CC(=CC=C1)N2CCCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-N-(3-piperidin-1-ylbenzyl)amine
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 204.32
Procent renhet 95%