Läs mer
N-metyl-N-[3-(pyridin-2-yloxi)bensyl]amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11340677
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11340677 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10717675 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11340677 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC50246CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 871825-60-4
Molekylformel C13H14N2O
Molekylvikt (g/mol) 214.27
MDL-nummer MFCD09025856
InChI-nyckel OEPWSCXLHMBFPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-3-pyridin-2-yloxy benzyl amine, methyl 3-pyridin-2-yloxy phenyl methyl amine, methyl 3-2-pyridyloxy phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-2-pyridinyloxy, n-methyl-1-3-pyridin-2-yloxy phenyl methanamine, n-methyl-1-3-pyridin-2-yl oxy phenyl methanamine
PubChem CID 18525840
IUPAC-namn N-metyl-l-(3-pyridin-2-yloxifenyl)metanamin
LEDER CNCC1=CC(OC2=CC=CC=N2)=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-N-[3-(pyridin-2-yloxy)benzyl]amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 214.27
Procent renhet 97%