Läs mer
N-metyl-N-(3-pyridin-4-ylbensyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10729415
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10729415 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10096332 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10107562 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10729415 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC35646DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 852180-67-7
Molekylformel C13H14N2
Molekylvikt (g/mol) 198.269
InChI-nyckel PXCMPGTVPUZXRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl 3-pyridin-4-yl phenyl methanamine, n-methyl-1-3-pyridin-4-yl phenyl methanamine, n-methyl-n-3-pyridin-4-ylbenzyl amine, methyl 3-pyridin-4-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-3-pyridin-4-ylphenyl methanamine, n-methyl-3-pyridin-4-yl benzylamine, n-methyl-n-3-pyridin-4-yl benzylamine, methyl 3-4-pyridyl phenyl methyl amine, 4-3-methylamino methyl phenyl pyridine
PubChem CID 7060574
IUPAC-namn N-metyl-l-(3-pyridin-4-ylfenyl)metanamin
LEDER CNCC1=CC=CC(=C1)C2=CC=NC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-N-(3-pyridin-4-ylbenzyl)amine
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 198.27
Procent renhet 95%