Läs mer
N-metyl-N-(3-pyridylmetyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10069541
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Bärnstensglasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10069541 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10314872 10 g Bärnstensglasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10069541 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00368DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Lägg i varukorgen
Chemical Identifiers
CAS 20173-04-0
Molekylformel C7H10N2
Molekylvikt (g/mol) 122.171
MDL-nummer MFCD00023610
InChI-nyckel MCSAQVGDZLPTBS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-pyridin-3-yl methanamine, n-methyl-n-3-pyridylmethyl amine, 3-methylaminomethyl pyridine, n-methyl pyridin-3-yl methanamine, 3-methylamino methyl pyridine, 3-pyridinemethanamine, n-methyl, 3-picolylmethylamine, n-methyl-3-pyridylmethylamine, methyl pyridin-3-ylmethyl amine, n-methyl-3-pyridinemethylamine
PubChem CID 88393
IUPAC-namn N-metyl-l-pyridin-3-ylmetanamin
LEDER CNCC1=CN=CC=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material N-methyl-N-(3-pyridylmethyl)amine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 122.17
Procent renhet 97%