Läs mer
N-Methyl-N-(3-thien-2-ylbenzyl)amine, 97%, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-N-(3-thien-2-ylbenzyl)amine |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Kvantitet | 250 mg |
| IUPAC-namn | N-methyl-1-(3-thiophen-2-ylphenyl)methanamine |
| Formel vikt | 203.31 |
| Procent renhet | 97% |