Läs mer
N-Methyl-N-(3-thien-2-ylbenzyl)amine, 97%, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-N-(3-thien-2-ylbenzyl)amine |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Kvantitet | 1 g |
| IUPAC-namn | methyl({[3-(thiophen-2-yl)phenyl]methyl})amine |
| Formel vikt | 203.31 |
| Procent renhet | 97% |