Läs mer
N-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)benzyl]amine, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4510125
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10025302 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10175502 1 g Amber Glass Bottle 1g
10412674 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10025302 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00895CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 90390-07-1
Molekylformel C9H10F3N
Molekylvikt (g/mol) 189.181
InChI-nyckel JFLPPELZYKHKQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-3-trifluoromethyl benzylamine, n-methyl-n-3-trifluoromethyl benzyl amine, n-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl methanamine, methyl 3-trifluoromethyl phenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-3-trifluoromethyl, n-methyl 3-trifluoromethyl phenyl methanamine, n-methyl-1-3-trifluoromethyl phenyl methanamine hydrochloride, chembrdg-bb 4004318, methyl-3-trifluoromethyl-benzyl-amine
PubChem CID 485414
IUPAC-namn N-methyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
LEDER CNCC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)benzyl]amine
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 189.18
Procent renhet 97%