missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methyl-N-[(3R,4R)-4-methyl-3-piperidinyl]-7H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-methyl-N-[(3R,4R)-4-methyl-3-piperidyl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine hydrochloride |
| CAS | 1260590-51-9 |
| Molekylformel | C13H19N5 . HCl |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Tofacitinib N-Descyanoacetyl Hydrochloride Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19N5.ClH/c1-9-3-5-14-7-11(9)18(2)13-10-4-6-15-12(10)16-8-17-13;/h4,6,8-9,11,14H,3,5,7H2,1-2H3,(H,15,16,17);1H/t9-,11+;/m1./s1 |
| LEDER | C[C@H]1[C@@H](N(C)C2=C(C=CN3)C3=NC=N2)CNCC1.Cl |
| IUPAC-namn | N-methyl-N-((3R,4R)-4-methylpiperidin-3-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 281.78 |
| Formel vikt | 281.14 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?