missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methyl-N-((3R,4R)-4-methylpiperidin-3-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-N-((3R,4R)-4-methylpiperidin-3-yl)-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine |
| CAS | 1812890-23-5 |
| Molekylformel | C13H21N5 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 6,7-Dihydro-N-methyl-N-[(3R,4R)-4-methyl-3-piperidinyl]-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H21N5/c1-9-3-5-14-7-11(9)18(2)13-10-4-6-15-12(10)16-8-17-13/h8-9,11,14H,3-7H2,1-2H3,(H,15,16,17)/t9-,11+/m1/s1 |
| LEDER | C[C@@H]1CCNC[C@@H]1N(C)c2ncnc3NCCc23 |
| IUPAC-namn | N-methyl-N-[(3R,4R)-4-methylpiperidin-3-yl]-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 247.35 |
| Formel vikt | 247.1797 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?