Läs mer
N-metyl-N-((3R,4R)-4-metylpiperidin-3-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amin, TRC
Produktkod. 30138065
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138065 100 mg
30137644 50 mg
17924225 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138065 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM296155100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 477600-74-1
Molekylformel C13H19N5
Molekylvikt (g/mol) 245.32
Synonym (3R,4R)-Methyl{(4-methylpiperidin-3-yl)(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)}amine, N-Methyl-N-[(3R,4R)-4-methyl-3-piperidinyl]-1H-Pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
IUPAC-namn N-metyl-N-[(3R,4R)-4-metylpiperidin-3-yl]-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amin
LEDER C[C@H]1[C@@H](N(C)C2=C(C=CN3)C3=NC=N2)CNCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-N-((3R,4R)-4-methylpiperidin-3-yl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-amine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H19N5/c1-9-3-5-14-7-11(9)18(2)13-10-4-6-15-12(10)16-8-17-13/h4,6,8-9,11,14H,3,5,7H2,1-2H3,(H,15,16,17)/t9-,11+/m1/s1
Formel vikt 245.164