Läs mer
N-metyl-N-[4-(2-morfolin-4-yletoxi)bensyl]amin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10739403
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10739403 250 mg 250mg
10767834 1 g 1g
10347164 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10739403 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC42146CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 852180-77-9
Molekylformel C14H22N2O2
Molekylvikt (g/mol) 250.342
MDL-nummer MFCD07368554
InChI-nyckel CFDWJPMGCABITD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-4-2-morpholin-4-ylethoxy benzyl amine, methyl 4-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-4-2-4-morpholinyl ethoxy, n-methyl-1-4-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanamine, n-methyl-n-4-2-morpholin-4-ylethoxy benzylamine, n-methyl-1-4-2-morpholinoethoxy phenyl methanamine, methyl 4-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methyl amine
PubChem CID 7060587
IUPAC-namn N-metyl-1-[4-(2-morfolin-4-yletoxi)fenyl]metanamin
LEDER CNCC1=CC=C(C=C1)OCCN2CCOCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-N-[4-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzyl]amine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 250.34
Procent renhet 95%