Läs mer
N-metyl-N-[4-(2-morfolin-4-yletoxi)bensyl]amin, 95 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-N-[4-(2-morpholin-4-ylethoxy)benzyl]amine |
| CAS Min % | 94.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 250.34 |
| Procent renhet | 95% |