Läs mer
N-metyl-N-((4-metyl-2-fenyl-1,3-tiazol-5-yl)metyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10442824
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10442824 5 g 5g
10661465 250 mg 250mg
10671465 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10442824 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC29246DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 850375-02-9
Molekylformel C12H14N2S
Molekylvikt (g/mol) 218.318
MDL-nummer MFCD07368511
InChI-nyckel GFAGRBRYZWAUSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methyl amine, n-methyl-1-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methanamine, methyl 4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol-5-yl methyl amine, 5-thiazolemethanamine,n,4-dimethyl-2-phenyl, n-methyl-1-4-methyl-2-phenylthiazol-5-yl methanamine, methyl 4-methyl-2-phenyl 1,3-thiazol-5-yl methyl amine, mmj
PubChem CID 4961253
IUPAC-namn N-metyl-1-(4-metyl-2-fenyl-1,3-tiazol-5-yl)metanamin
LEDER CC1=C(SC(=N1)C2=CC=CC=C2)CNC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-N-[(4-methyl-2-phenyl-1, 3-thiazol-5-yl)methyl]amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 218.32
Procent renhet 97%