Läs mer
N-metyl-N-(4-nitrobensyl)aminhydroklorid, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10330833
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10330833 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10015302 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10330833 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO00894DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 19499-60-6
Molekylformel C8H11ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 202.638
MDL-nummer MFCD06407995
InChI-nyckel LADGAFKIYVCZGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-4-nitrophenyl methanamine hydrochloride, n-methyl-n-4-nitrobenzyl amine hydrochloride, n-methyl-4-nitrobenzylamine hydrochloride, methyl 4-nitrophenyl methyl amine hydrochloride, methyl 4-nitrophenyl methyl amine, chloride, n-methyl-n-4-nitrobenzyl amine hcl, n-methyl-1-4-nitrophenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 2794639
IUPAC-namn N-metyl-l-(4-nitrofenyl)metanamin;hydroklorid
LEDER CNCC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-].Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-N-(4-nitrobenzyl)amine hydrochloride
CAS Min % 90.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 202.64
Procent renhet 90%