Läs mer
N-metyl-N-[4-(piperidin-1-ylmetyl)bensyl]amin-dihydroklorid, Tech ., Thermo Scientific™
Produktkod. 10431503
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10431503 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10431503 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC45596DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-N-[4-(piperidin-1-ylmethyl)benzyl]amine dihydrochloride
CAS 859833-23-1
CAS Min % 80.0
CAS Max % 100.0
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C14H24Cl2N2
MDL-nummer MFCD07772864
Kvantitet 1 g
Synonym n-methyl-n-4-piperidin-1-ylmethyl benzyl amine dihydrochloride, n-methyl-1-4-piperidin-1-ylmethyl phenyl methanamine dihydrochloride, methyl 4-piperidin-1-ylmethyl phenyl methyl amine dihydrochloride, n-methyl-1-4-piperidin-1-ylmethyl phenyl-methanamine dihydrochloride, n-methyl-1-4-piperidin-1-yl methyl phenyl methanamine-hydrogen chloride 1/2
InChI-nyckel VEBSTHXHQLTMJG-UHFFFAOYSA-N
LEDER Cl.Cl.CNCC1=CC=C(CN2CCCCC2)C=C1
IUPAC-namn N-metyl-1-[4-(piperidin-1-ylmetyl)fenyl]metanamin;dihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 291.26
PubChem CID 18525780
Formel vikt 291.26
Procent renhet Tech.
Kvalitet Teknisk