Läs mer
N-metyl-N-[4-(pyridin-2-yloxi)bensyl]amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10768655
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10768655 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10768655 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC48946DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-09-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-N-[4-(pyridin-2-yloxy)benzyl]amine
CAS 892501-90-5
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C13H14N2O
MDL-nummer MFCD08690279
Kvantitet 1 g
Synonym n-methyl-n-4-pyridin-2-yloxy benzyl amine, methyl 4-pyridin-2-yloxy phenyl methyl amine, methyl 4-2-pyridyloxy phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-4-2-pyridinyloxy, n-methyl-1-4-pyridin-2-yloxyphenyl methanamine, n-methyl-1-4-2-pyridinyloxy phenyl methanamine, n-methyl-1-4-pyridin-2-yloxy phenyl methanamine, n-methyl-1-4-pyridin-2-yl oxy phenyl methanamine
InChI-nyckel AFHNQZMRTDPSDR-UHFFFAOYSA-N
LEDER CNCC1=CC=C(OC2=CC=CC=N2)C=C1
IUPAC-namn N-metyl-l-(4-pyridin-2-yloxifenyl)metanamin
Molekylvikt (g/mol) 214.27
PubChem CID 18525833
Formel vikt 214.27
Procent renhet 97%