Läs mer
N-metyl-N-(4-pyridin-4-ylbensyl)amin, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10758823
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10758823 250 mg 250mg
10526153 1 g 1g
10586324 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10758823 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC35446CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 852180-64-4
Molekylformel C13H14N2
Molekylvikt (g/mol) 198.269
InChI-nyckel MDKJAMMSIZLRBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-4-pyridin-4-ylbenzyl amine, n-methyl-4-pyridin-4-yl benzylamine, methyl 4-pyridin-4-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-pyridin-4-yl phenyl methanamine, n-methyl-1-4-pyridin-4-ylphenyl methanamine, methyl 4-4-pyridyl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-4-4-pyridinyl
PubChem CID 7060572
IUPAC-namn N-metyl-l-(4-pyridin-4-ylfenyl)metanamin
LEDER CNCC1=CC=C(C=C1)C2=CC=NC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-N-(4-pyridin-4-ylbenzyl)amine
Analysprocentintervall 90%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 198.27
Procent renhet 90%