Specifications
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-N-(4-pyridinylmethyl)amine |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 122.17 |
| Procent renhet | 97% |