Läs mer
N-metyl-N-(4-pyridylmetyl)amin, 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-4510132 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10565483 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10747834 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10597104 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10565483 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer MO00914CB
Kemiska identifierare
CAS 6971-44-4
Molekylformel C7H10N2
Molekylvikt (g/mol) 122.171
InChI-nyckel DNBWGFKLIBQQSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-pyridin-4-yl methanamine, n-methyl-n-4-pyridylmethyl amine, 4-pyridinemethanamine, n-methyl, methylpyridin-4-ylmethylamine, n-methyl-4-pyridylmethylamine, n-methyl-n-4-pyridinylmethyl amine, methyl pyridin-4-ylmethyl amine, n-methylpyridine-4-methylamine, n-methyl-n-pyridin-4-ylmethyl amine, methyl 4-pyridylmethyl amine
PubChem CID 81436
IUPAC-namn N-metyl-l-pyridin-4-ylmetanamin
LEDER CNCC1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-N-(4-pyridinylmethyl)amine
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 122.17
Procent renhet 97%