Läs mer
N-metyl-N-[(5-metyl-2-fenyl-3-furyl)metyl]amin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10537484
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10537484 1 g 1g
11330677 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10537484 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC49746DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 869901-18-8
Molekylformel C13H15NO
Molekylvikt (g/mol) 201.27
MDL-nummer MFCD08690282
InChI-nyckel UOPUGXOLGTYISK-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-5-methyl-2-phenyl-3-furyl methyl amine, 3-furanmethanamine,n,5-dimethyl-2-phenyl, methyl 5-methyl-2-phenylfuran-3-yl methyl amine, methyl 5-methyl-2-phenyl 3-furyl methyl amine, n-methyl-1-5-methyl-2-phenyl-3-furyl methylamine, n-methyl-1-5-methyl-2-phenylfuran-3-yl methanamine
PubChem CID 18525837
IUPAC-namn N-metyl-l-(5-metyl-2-fenylfuran-3-yl)metanamin
LEDER CNCC1=C(OC(C)=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-N-[(5-methyl-2-phenyl-3-furyl)methyl]amine
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 201.27
Procent renhet 90%