Läs mer
N-Methyl-N-[(5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)methyl]amine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10749573
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10749573 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10361573 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10749573 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC00546CB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 857283-57-9
Molekylformel C12H14N2O
Molekylvikt (g/mol) 202.26
MDL-nummer MFCD07772789
InChI-nyckel IEMWBRRLWLUKQI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl methyl amine, 4-isoxazolemethanamine,n,5-dimethyl-3-phenyl, methyl 5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl methyl amine, n-methyl-1-5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl methanamine, methyl 5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl methyl amine
PubChem CID 7162097
IUPAC-namn N-methyl-1-(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)methanamine
LEDER CNCC1=C(C)ON=C1C1=CC=CC=C1
Spécification
Kemiskt namn eller material N-methyl-N-[(5-methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)methyl]amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 202.26
Procent renhet 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.