Läs mer
N-metyl-N-[(5-metyltien-2-yl)metyl]aminmonohydroklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10692325
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10692325 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10327554 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10692325 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC65096CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 912569-78-9
Molekylformel C7H12ClNS
Molekylvikt (g/mol) 177.69
MDL-nummer MFCD07106798
InChI-nyckel OQOUPFNJXCXICY-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-5-methylthiophen-2-yl methanamine hydrochloride, methyl 5-methylthiophen-2-yl methyl amine hydrochloride, n-methyl-n-5-methylthien-2-yl methyl amine hydrochloride, n-methyl-1-5-methyl-2-thienyl methanamine hydrochloride, 2-methyl-5-methylamino methyl thiophene hydrochloride, n-methyl-n-5-methylthien-2-yl methyl amine monohydrochloride, aronis23825, methyl 5-methyl 2-thienyl methyl amine, chloride, 2-methyl-5-methylamino methyl thiophene hcl, 2-thiophenemethanamine,n,5-dimethyl-,hydrochloride 1:1
PubChem CID 17290686
IUPAC-namn N-metyl-l-(5-metyltiofen-2-yl)metanamin;hydroklorid
LEDER CC1=CC=C(S1)CNC.Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-N-[(5-methylthien-2-yl)methyl]amine monohydrochloride
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 177.7
Procent renhet 97%