Läs mer
N-Methyl-N-[(5-morpholin-4-ylthien-2-yl)methyl]amine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10012414
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10012414 1 g Amber Glass Bottle 1g
11356785 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10012414 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC53446DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 879896-62-5
Molekylformel C10H16N2OS
Molekylvikt (g/mol) 212.311
MDL-nummer MFCD09025876
InChI-nyckel LTBKEKXCWIEXPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-5-morpholin-4-ylthien-2-yl methyl amine, methyl 5-morpholin-4-yl thiophen-2-yl methyl amine, methyl 5-morpholin-4-yl 2-thienyl methyl amine, 2-thiophenemethanamine,n-methyl-5-4-morpholinyl, n-methyl-1-5-morpholin-4-yl thiophen-2-yl methanamine
PubChem CID 18525863
IUPAC-namn N-methyl-1-(5-morpholin-4-ylthiophen-2-yl)methanamine
LEDER CNCC1=CC=C(S1)N2CCOCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-N-[(5-morpholin-4-ylthien-2-yl)methyl]amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 1 g
Formel vikt 212.32
Procent renhet 97%