Läs mer
N-Methyl-N-[(5-morpholin-4-ylthien-2-yl)methyl]amine, 97%, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-methyl-N-[(5-morpholin-4-ylthien-2-yl)methyl]amine |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Amber Glass Bottle |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 212.32 |
| Procent renhet | 97% |