Läs mer
N-Methyl-N-[(5-morpholin-4-ylthien-2-yl)methyl]amine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3522604
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 11356785
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC53446CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 879896-62-5
Molekylformel C10H16N2OS
Molekylvikt (g/mol) 212.311
MDL-nummer MFCD09025876
InChI-nyckel LTBKEKXCWIEXPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-5-morpholin-4-ylthien-2-yl methyl amine, methyl 5-morpholin-4-yl thiophen-2-yl methyl amine, methyl 5-morpholin-4-yl 2-thienyl methyl amine, 2-thiophenemethanamine,n-methyl-5-4-morpholinyl, n-methyl-1-5-morpholin-4-yl thiophen-2-yl methanamine
PubChem CID 18525863
IUPAC-namn N-methyl-1-(5-morpholin-4-ylthiophen-2-yl)methanamine
LEDER CNCC1=CC=C(S1)N2CCOCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-N-[(5-morpholin-4-ylthien-2-yl)methyl]amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 212.32
Procent renhet 97%