Läs mer
N-metyl-N-{[5-(pyridin-3-yloxi)-2-furyl]metyl}amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10610335
Change view
Kvantitet:
250 mg
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
250mg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10610335 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
1 options
Produktkod. 10610335 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC42746CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-10-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-N-{[5-(pyridin-3-yloxy)-2-furyl]methyl}amine
CAS 859850-77-4
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C11H12N2O2
MDL-nummer MFCD07772853
Kvantitet 250 mg
Synonym n-methyl-n-5-pyridin-3-yloxy-2-furyl methyl amine, methyl 5-pyridin-3-yloxy furan-2-yl methyl amine, n-methyl-1-5-pyridin-3-yloxy furan-2-yl methanamine, methyl 5-3-pyridyloxy 2-furyl methyl amine, 2-furanmethanamine,n-methyl-5-3-pyridinyloxy, n-methyl-1-5-pyridin-3-yloxyfuran-2-yl methanamine, n-methyl-1-5-pyridin-3-yl oxy furan-2-yl methanamine
InChI-nyckel MUKCVLFJCGZPKF-UHFFFAOYSA-N
LEDER CNCC1=CC=C(O1)OC2=CN=CC=C2
IUPAC-namn N-metyl-l-(5-pyridin-3-yloxifuran-2-yl)metanamin
Molekylvikt (g/mol) 204.229
PubChem CID 7164635
Formel vikt 204.23
Procent renhet 97%