Läs mer
N-metyl-N-[(6-morfolin-4-ylpyridin-2-yl)metyl]amin 90+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10630404
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10630404 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10281893 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10630404 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC38346CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 886851-30-5
Molekylformel C11H17N3O
Molekylvikt (g/mol) 207.28
MDL-nummer MFCD08435863
InChI-nyckel CULRQHZBTPUFEB-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-6-morpholin-4-ylpyridin-2-yl methyl amine, methyl 6-morpholin-4-yl pyridin-2-yl methyl amine, methyl 6-morpholin-4-yl 2-pyridyl methyl amine, 2-pyridinemethanamine,n-methyl-6-4-morpholinyl, n-methyl-1-6-morpholin-4-yl pyridin-2-yl methanamine
PubChem CID 18525740
LEDER CNCC1=NC(=CC=C1)N1CCOCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-N-[(6-morpholin-4-ylpyridin-2-yl)methyl]amine
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn N-metyl-l-(6-morfolin-4-ylpyridin-2-yl)metanamin
Formel vikt 207.28
Procent renhet 90%