Läs mer
N-metyl-N-[(6-pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl)metyl]amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10652675
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10652675 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10585744 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10652675 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC38046DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 884507-14-6
Molekylformel C11H17N3
Molekylvikt (g/mol) 191.278
MDL-nummer MFCD09025832
InChI-nyckel GGQYFTXRIMPZQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-6-pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl methyl amine, 2-pyridinemethanamine,n-methyl-6-1-pyrrolidinyl, n-methyl 6-pyrrolidin-1-yl pyridin-2-yl methanamine, methyl 6-pyrrolidin-1-yl pyridin-2-yl methyl amine, methyl 6-pyrrolidinyl 2-pyridyl methyl amine, 2-pyridinemethanamine, n-methyl-6-1-pyrrolidinyl, n-methyl-1-6-1-pyrrolidinyl-2-pyridinyl methanamine, n-methyl-1-6-pyrrolidin-1-yl pyridin-2-yl methanamine
PubChem CID 24229485
IUPAC-namn N-metyl-1-(6-pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl)metanamin
LEDER CNCC1=NC(=CC=C1)N2CCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-N-[(6-pyrrolidin-1-ylpyridin-2-yl)methyl]amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 191.28
Procent renhet 97%