Läs mer
N-metyl-N-(metylsulfonyl)-karbaminsyra 1,1-dimetyletylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-N-(methylsulfonyl)-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 894351-83-8 |
| Molekylformel | C7H15NO4S |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | N-(tert-Butoxycarbonyl)-N-methylmethanesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C7H15NO4S/c1-7(2,3)12-6(9)8(4)13(5,10)11/h1-5H3 |
| LEDER | CN(C(=O)OC(C)(C)C)S(=O)(=O)C |
| IUPAC-namn | tert-butyl N-metyl-N-metylsulfonylkarbamat |
| Molekylvikt (g/mol) | 209.26 |
| Formel vikt | 209.0722 |