Läs mer
N-Methyl-N,N-bis(2-pyridylethyl)amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-N,N-bis(2-pyridylethyl)amine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H19N3/c1-18(12-8-14-6-2-4-10-16-14)13-9-15-7-3-5-11-17-15/h2-7,10-11H,8-9,12-13H2,1H3 |
| Formel vikt | 241.1579 |
| Procent renhet | >95% |