Läs mer
N-metyl-N-nitroso-1-hexadecylamin, TRC
Produktkod. 30136910
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136910 100 mg
30004499 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30136910 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM325190100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 98648-34-1
Molekylformel C17 H36 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 284.48
Synonym N-Methyl-N-nitrosohexadecylamine, N-Methyl-N-nitroso-1-hexadecanamine
IUPAC-namn N-hexadecyl-N-metyllustamid
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCN(C)N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-N-nitroso-1-hexadecylamine
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H36N2O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(2)18-20/h3-17H2,1-2H3
Formel vikt 284.2828