Läs mer
N-Methyl-N-nitroso-1-naphthalenemethanamine, Mikromol
Produktkod. 30463600
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30463600 25 mg
1 options
Produktkod. 30463600 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0696.130025
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-Methyl-N-nitroso-1-naphthalenemethanamine, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitroso-N-methyl-1-naphthylmethylamine
CAS 296760-88-8
Analyt- eller komponentnamn N-Nitroso-N-methyl-1-naphthylmethylamine
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C12 H12 N2 O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym N-Nitroso Terbinafine
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O/c1-14(13-15)9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11/h2-8H,9H2,1H3
Lösningstyp Neat
LEDER CN(Cc1cccc2ccccc12)N=O
IUPAC-namn N-methyl-N-(1-naphthylmethyl)nitrous amide
Molekylvikt (g/mol) 200.23648
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 200.095 g/mol