Läs mer
N-metyl-N-nitroso-1-oktadecylamin, TRC
Produktkod. 30138189
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138189 250 mg
30010512 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30138189 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM325200250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 69112-94-3
Molekylformel C19 H40 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 312.53
Synonym N-Methyl-N-nitrosooctadecylamine, N-Methyl-N-nitroso-1-octadecanamine
IUPAC-namn N-metyl-N-oktadecyylnitro amid
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCN(C)N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-N-nitroso-1-octadecylamine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C19H40N2O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21(2)20-22/h3-19H2,1-2H3
Formel vikt 312.3141
Procent renhet >95%