Läs mer
N-Methyl-N-nitroso-2-propanamine, TRC
Produktkod. 30005325
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30005325 2.5 g 2.5g
30011625 250 mg -
30003450 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30005325 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3508002.5G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30533-08-5
Molekylformel C4 H10 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 102.14
Synonym 2-Propanamine, N-methyl-N-nitroso-, Ethylamine, N,1-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Methyl-N-nitroso-2-propanamine, Isopropylmethylnitrosamine, Methylisopropylnitrosamine, N,1-Dimethyl-N-nitrosoethanamine, N-Methyl-N-nitrosoisopropylamine, NMiPA
IUPAC-namn N-methyl-N-propan-2-ylnitrous amide
LEDER CC(C)N(C)N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitroso-N-methyl-N-isopropylamine
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C4H10N2O/c1-4(2)6(3)5-7/h4H,1-3H3
Formel vikt 102.0793
Procent renhet >95%