Läs mer
N-metyl-N-nitroso-2-propanamin, TRC
Produktkod. 30011625
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30011625 250 mg -
30005325 2.5 g 2.5g
30003450 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011625 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM350800250MG
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 30533-08-5
Molekylformel C4 H10 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 102.14
Synonym 2-Propanamine, N-methyl-N-nitroso-, Ethylamine, N,1-dimethyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI), N-Methyl-N-nitroso-2-propanamine, Isopropylmethylnitrosamine, Methylisopropylnitrosamine, N,1-Dimethyl-N-nitrosoethanamine, N-Methyl-N-nitrosoisopropylamine, NMiPA
IUPAC-namn N-metyl-N-propan-2-ylnitroamid
LEDER CC(C)N(C)N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Nitroso-N-methyl-N-isopropylamine
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C4H10N2O/c1-4(2)6(3)5-7/h4H,1-3H3
Formel vikt 102.0793
Procent renhet >95%