missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Methyl-N-nitroso-benzeneethanamine, TRC

Produktkod. 30041319
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041319 100 mg
30040742 25 mg
30003388 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30041319 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM371350100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 13256-11-6
Molekylformel C9H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 164.21
Synonym Methylphenylethylnitrosamine, N-Nitroso-N-methyl-2-phenylethylamine
IUPAC-namn N-methyl-N-phenethylnitrous amide
LEDER O=NN(C)CCC1=CC=CC=C1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Methyl-N-nitroso-benzeneethanamine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C9H12N2O/c1-11(10-12)8-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3
Formel vikt 164.09
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.