Läs mer
N-metyl-N-nitroso-etenamin, TRC
Produktkod. 30138349
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138349 500 mg
30136656 250 mg
30041095 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30138349 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM340995500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4549-40-0
Molekylformel C3H6N2O
Molekylvikt (g/mol) 86.09
Synonym N-methyl-N-nitroso- (6CI,7CI,8CI) Vinylamine;Methylvinylnitrosamine;N-Methyl-N-nitrosovinylamine;N-Nitroso-N-methylvinylamine;N-Nitrosomethylvinylamine;NSC 137906;Nitrosomethylvinylamine
IUPAC-namn N-ethenyl-N-metyllustamid
LEDER CN(C=C)N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-N-nitroso-ethenamine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C3H6N2O/c1-3-5(2)4-6/h3H,1H2,2H3
Formel vikt 86.048
Procent renhet >95%