Läs mer
N-metyl-N'-nitrosopiperazin (100 mg/L i metanol), TRC
Produktkod. 30008446
Change view
Kvantitet:
1 x 1 mL
Produktkod. Kvantitet
30008446 1 x 1 mL
1 options
Produktkod. 30008446 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT92301X1ML
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-N’-nitrosopiperazine
Molekylformel C5H11N3O
Kvantitet 1 x 1 mL
Synonym 1-Methyl-4-nitrosopiperazine, 1-Nitroso-4-methylpiperazine, N-Nitroso-N'-methylpiperazine, NSC 523886
LEDER CN1CCN(CC1)N=O
Molekylvikt (g/mol) 129.16
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) N-Methyl-N’-nitrosopiperazine 100 mg/L