missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Methyl-N’-nitrosopiperazine-d4 (1 mg/mL in Methanol), TRC

Produktkod. 30408219
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1x1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30408219 1x1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30408219 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCKIT34891X1ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Methyl-N'-nitrosopiperazine-d4
CAS 756524-88-6
Molekylformel C5 2H4 H7 N3 O
Kvantitet 1x1 mL
Synonym 1-Methyl-4-nitrosopiperazine-d4, 1-Nitroso-4-methylpiperazine-d4, N-Nitroso-N'-methylpiperazine-d4, NSC 523886-d4, 4-Methyl-1-nitroso-piperazine-2,2,6,6-d4
InChI formel InChI=1S/C5H11N3O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H2,1H3/i4D2,5D2
LEDER [2H]C1([2H])CN(C)CC([2H])([2H])N1N=O
IUPAC-namn 2,2,6,6-tetradeuterio-4-methyl-1-nitrosopiperazine
Molekylvikt (g/mol) 133.185
Formel vikt 133.115
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1 mg/mL
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.