Läs mer
N-metyl-N'-nitrosopiperazin, TRC
Produktkod. 18072150
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18072150 250 mg
18003350 50 mg
18053650 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18072150 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM325800250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16339-07-4
Molekylformel C5 H11 N3 O
Molekylvikt (g/mol) 129.16
Synonym Piperazine, 1-methyl-4-nitroso-, 1-Methyl-4-nitrosopiperazine, 1-Nitroso-4-methylpiperazine, N-Nitroso-N'-methylpiperazine, NSC 523886
IUPAC-namn 1-metyl-4-nitrosopiperazin
LEDER CN1CCN(CC1)N=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-N'-nitrosopiperazine
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C5H11N3O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-5H2,1H3
Formel vikt 129.0902
Procent renhet >95%