Läs mer
N-Methyl-N-nitrosourethane, TRC
Produktkod. 30483162
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30483162 1 g
1 options
Produktkod. 30483162 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM3244451G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-N-nitrosourethane
CAS 615-53-2
Molekylformel C4 H8 N2 O3
Kvantitet 1 g
Synonym Methylnitrosocarbamic Acid Ethyl Ester, Ethyl N-Methylnitrosocarbamate, Methylnitrosourethane, Nitrosomethylurethane, NMU, NSC 2860
InChI formel InChI=1S/C4H8N2O3/c1-3-9-4(7)6(2)5-8/h3H2,1-2H3
LEDER CCOC(=O)N(C)N=O
IUPAC-namn ethyl N-methyl-N-nitrosocarbamate
Molekylvikt (g/mol) 132.1179
Formel vikt 132.0535