Läs mer
N-metyl-n-oktylamin, 97+%
Produktkod. 11339435
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11339435 25 g 25g
11329435 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11339435 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L18639.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2439-54-5 | C9H21N | 143,274 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2439-54-5
Molekylformel C9H21N
Molekylvikt (g/mol) 143.274
MDL-nummer MFCD00048927
InChI-nyckel SEGJNMCIMOLEDM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyloctylamine, methyl octyl amine, n-methyl-n-octylamine, 1-octanamine, n-methyl, octylmethylamine, methyloctylamine, unii-4o0o17jz7d, n-methyl octylamine, n-methyl-octylamine, methyl n-octyl amine
PubChem CID 75538
IUPAC-namn N-metyloktan-l-amin
LEDER CCCCCCCCNC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-n-octylamine
Densitet 0.79
Kokpunkt 68 °C (8 mmHg)
Flampunkt 63 °C (145 °F)
Linjär formel CH3(CH2)7NHCH3
Brytningsindex 1.427
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2735
Känslighet Luftkänslig
Formel vikt 143.27
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.