missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Methyl-N'-(pyridin-2-yl)ethanediamide, Mikromol™

Produktkod. 17974286
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17974286 25 mg
17981826 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17974286 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0247.050025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

N-Methyl-N'-(pyridin-2-yl)ethanediamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Methyl-N'-(pyridin-2-yl)ethanediamide
CAS 52781-01-8
Analyt- eller komponentnamn N-Methyl-N'-(pyridin-2-yl)ethanediamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H9 N3 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym N1-Methyl-N2-2-pyridinylethanediamide, Ethanediamide, N-methyl-N'-2-pyridinyl- (9CI), N1-Methyl-N2-2-pyridinylethanediamide, N-Methyl-N'-(pyridin-2-yl)-ethanediamide
InChI formel InChI=1S/C8H9N3O2/c1-9-7(12)8(13)11-6-4-2-3-5-10-6/h2-5H,1H3,(H,9,12)(H,10,11,13)
LEDER CNC(=O)C(=O)Nc1ccccn1
IUPAC-namn N-methyl-N'-pyridin-2-yloxamide
Molekylvikt (g/mol) 179.18
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 179.179 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.