missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methyl-N'-(pyridin-2-yl)ethanediamide, Mikromol™
Beskrivning
N-Methyl-N'-(pyridin-2-yl)ethanediamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-N'-(pyridin-2-yl)ethanediamide |
| CAS | 52781-01-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | N-Methyl-N'-(pyridin-2-yl)ethanediamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C8 H9 N3 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | N1-Methyl-N2-2-pyridinylethanediamide, Ethanediamide, N-methyl-N'-2-pyridinyl- (9CI), N1-Methyl-N2-2-pyridinylethanediamide, N-Methyl-N'-(pyridin-2-yl)-ethanediamide |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3O2/c1-9-7(12)8(13)11-6-4-2-3-5-10-6/h2-5H,1H3,(H,9,12)(H,10,11,13) |
| LEDER | CNC(=O)C(=O)Nc1ccccn1 |
| IUPAC-namn | N-methyl-N'-pyridin-2-yloxamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?