Läs mer
N-metyl-N-(kinolin-6-ylmetyl)amin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10778045
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10778045 1 g 1g
10366844 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10778045 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC04546DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 179873-36-0
Molekylformel C11H12N2
Molekylvikt (g/mol) 172.23
MDL-nummer MFCD06738897
InChI-nyckel IIPNTNDPIZNFRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-quinolin-6-ylmethyl amine, n-methyl-1-quinolin-6-yl methanamine, methyl quinolin-6-ylmethyl amine, methyl-quinolin-6-ylmethyl-amine, n-methyl-n-6-quinolinylmethyl amine, 6-quinolinemethanamine, n-methyl, 6-quinolinemethanamine,n-methyl, n-methyl-1-6-quinolinyl methanamine, n-methyl-6-quinolinemethanamine, methyl 6-quinolylmethyl amine
PubChem CID 6483903
IUPAC-namn N-metyl-l-kinolin-6-ylmetanamin
LEDER CNCC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-N-(quinolin-6-ylmethyl)amine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 1 g
Formel vikt 172.23
Procent renhet 95%